Learn More
KD Scientific Legato Spritzenpumpen
Vom Anwender definierbare Flussraten mit wählbaren Zielvolumen oder Zeitvorgaben zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens
3325.00 CHF - 4980.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 100/240 V |
---|---|
Flussrate | 5 bis 220.97 ml/min |
Kapazität (metrisch) | 0.5 μl bis 140 ml |
Zertifizierung/Konformität | CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS |
Verbinder | RS232 - 9-poliges D-Sub-Verbindungsstück, RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL - 15-poliges D-Sub-Verbindungsstück |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11905586
|
KD Scientific
788270 |
Legato 270 Spritzenpumpe |
4730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11915586
|
KD Scientific
788272 |
Legato 270 Spritzenpumpe, programmierbar |
4980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11975576
|
KD Scientific
788200 |
Legato 200 Spritzenpumpe |
3325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11995576
|
KD Scientific
788212 |
Legato 210 Spritzenpumpe, programmierbar |
4445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Fasst eine oder zwei Spritzen von 0,5 μl bis 140 ml
- 6.400 Mikroschritte pro eine Umdrehung der Einstellschrauben
- Hochauflösender Farb-Touchscreen
- Echtzeituhr
- Beispiellose Anwenderfreundlichkeit
- Touchpad-“Sperr”-Funktion
- LED-Leuchte an der Vorderseite
- Vollmetallgehäuse
- Integrierter Spritzentisch
- Bis zu 75 lb. lineare Kraft
- Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
- Integrierte RS-485-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- E/A- und TTL-Schnittstelle
- Kontinuierliche Funktionsweise:
- Staurand
Certifications
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
100/240 V | |
0.5 μl bis 140 ml | |
RS232 - 9-poliges D-Sub-Verbindungsstück, RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL - 15-poliges D-Sub-Verbindungsstück | |
34 kg | |
Stahl | |
-10 bis 70 °C | |
5 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
± 0.35 % | |
11 in. | |
3.5 Zoll | |
10 Zoll | |
40 °C |
5 bis 220.97 ml/min | |
CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS | |
Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062) | |
75 lb | |
± 0.05 % | |
10.45 lbs. | |
8.89 x 25.4 x 27.94 cm (3.5 x 10 x 11 in.) | |
TFT | |
50/60 Hz | |
28 cm | |
9 cm | |
25.4 cm | |
4 °C |