Learn More
KD Scientific Gemini 88 Plus Spritzenpumpe mit zwei Geschwindigkeiten
Zweistufige Infusions-/Entnahmepumpe
Marke:  KD Scientific 788088
5676.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15732825
  • 6510.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Zwei separate Spritzenpumpen in einem Gerät
  • Das große Touchscreen-Display ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung
  • Betrieb mit hohem oder niedrigem Druck
  • Kompatibel mit einer Vielzahl an Spritzen
  • Kontinuierliche Flüssigkeitszufuhr
  • Kommunikation über TTL, USB und RS-232
  • Drei unabhängige Betriebsbedingungen
Spritze:
  • Größe: 0.5μ l (0.103 mm minimaler Innendurchmesser),60 ml (32.573 mm maximaler Innendurchmesser)
Flussrate:
  • Minimum: 1.02 ml/min (0.5μl-Spritze,0.103 mm Innendurchmesser)
  • Maximum: 106 ml/min (60ml-Spritze,32.573 mm Durchmesser)
Verbinder:
  • USB: Typ B
  • RS-232: 9-poliger D-Sub-Anschluss
  • RS-485: IEEE-1394 ,6 Positionen für die Kommunikation zwischen Pumpe und Pumpe
  • TTL-Eingang/Ausgang: Zwei 15-polige D-Sub-Steckverbinder, einer für jeden Pumpenmechanismus
  • Fußschalter: Zwei Cinch-Buchsen-Eingänge, einer für jeden Pumpenmechanismus
Spezifikation
Spezifikation
Gemini 88 Plμs
1.02 pl/min (0.5 μl-Spritze), 106 ml/min. (60 ml-Spritze)
Typ B-USB,
Glas, Kunststoff, Edelstahl (Spritze)
Spritzenpumpe mit zwei Geschwindigkeiten
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 66 A
± 0.25 %
21 cm
100/240 V
CE
31,75 kg, 22,6 kg (bei 100 % Krafteinstellung (60 ml-Spritze))
± 0.05 %
9.09 kg
Touchscreen
2
28 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Gemini 88 Plus Spritzenpumpe mit zwei Geschwindigkeiten > Gemini 88 Plus Spritzenpumpe mit zwei Geschwindigkeiten