Learn More
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)
GREENER_CHOICE
L-Glutamin (200 mM)
30.86 CHF - 1086.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP, ISO 13485, FDA
Inhalt und Lagerung –5 bis –20 °C
Konzentration 100 X
Form Flüssig
Produkttyp L-Glutamin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11534546
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
25030032
20 mL
30.86 CHF
20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11510626
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
25030123
20 x 100 ml
1086.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11500626
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
25030024
100 ml
62.75 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure. L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit des Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert. Gibco™ L-Glutamin ist eine gebrauchsfertige, als Zellkulturergänzung fungierende 200 mM-Stammlösung. Die optimale Konzentration hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2–6 mM.
Darüber hinaus bieten wir Gibco™ GlutaMAX™ Supplement als stabile Alternative zu L-Glutamin an.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ L-Glutamin wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um lückenlose Verfügbarkeit sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ L-Glutamin-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 13485, FDA
100 X
L-Glutamin
Für In-vitro-Diagnostik
–5 bis –20 °C
Flüssig
Säugetierzellkultur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Für In-vitro-Diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)