Learn More
Corning™ cellgro™ L-Gutamin-Lösung
BIOPHARMA
Essentielle Aminosäure und eine Schlüsselkomponente von Kulturmedien
Marke:  Corning™ 25-005-CI
96.27 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15393631
  • 112.72 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zellkulturkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-25 bis -15 °C
L-Glutamin
Kunststoffflasche
6 x 100 mL
Flüssig
Steril gefiltert
5,5 ±0,5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer02125018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/06/2025 Catalog Number25-005-CI
Chargennummer26824023 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number25-005-CI
Chargennummer17724024 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number25-005-CI
Chargennummer10324003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/10/2024 Catalog Number25-005-CI
Chargennummer23224010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number25-005-CI
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ L-Gutamin-Lösung > Flüssig; 100 ml