Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Marke:  DWK Life Sciences 885300-0015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10145564
  • 384.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.001 bis 0.003 in.
0.5 oz.
Glas
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
157 mm
0.08 bis 0.16 mm
15 ml
Dounce-Gewebemühle
6.1 in.
0,5 oz., 15 ml
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer > 15 ml