Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600.
Marke:  BINDER™ 8012-2477
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238382
  • 555.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, and KB PRO 1600
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Access Port
50 mm
Silicone
1 on Right Side
Name des Produkts
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Right