Learn More
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
Marke:  DWK Life Sciences 357538
236.02 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11591295
  • 454.23 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
  • Die Probe bedeckt das kugelförmige Ende des Stößels, sodass eine Erwärmung durch Reduzierung der Reibung gegen den Mörser verhindert wird
  • Der Mörser verfügt über ein großes Reservoir und einen Schüttrand
  • Wird mit einem “lockeren” und einem “stramm sitzenden” Stößel geliefert
  • Die Komponenten bestehen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Bestellinformation
  • Geschlossene Stößelhöhe: 0.0020 ±0.001 in. (0.05 ±0.025 mm)
  • Offene Stößelhöhe: 0.114 ±0.001 in. (0.114 ±0.025 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.03 oz.
Borosilikatglas
Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen
125 mm
48 mm
11 mm
1 ml
Dounce-Gewebemühle
4.92 Zoll
1.8 Zoll
0.43 Zoll
1 ml (0.03 oz.)
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer > Gehäuse 1mL