Learn More
Falcon™ Rundboden-Teströhrchen aus Polystyrol mit Schnappverschluss und Zellsieb, 5 ml
BIOPHARMA
Für durchflusszytometrische Anwendungen entwickelt. 12 x 75 mm Falcon™ Röhrchen mit Schnappverschluss und Zellsieb sind eine bequeme Lösung zur Vorbereitung von Laborproben.
Marke:  Falcon™ 352235
459.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10585801
  • 563.55 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weitverbreitet und in Laborprotokollen dokumentiert
  • Der Schnappverschluss mit zwei Positionen verhindert Probenverlust bei einfacher Handhabung
  • Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml (Kat.- Nr. 352008, nicht steril)
Die Grundlage für einheitliche Forschungsergebnisse
  • Zuverlässige Rückhaltevorrichtung für Laborflüssigkeitsproben
  • Polystyrol-Röhrchen eignen sich am besten für Verfahren, die hohe optische Klarheit erfordern
  • Schnappverschlüsse mit zwei Positionen, dickere Wände und eine einzigartige Konstruktion sorgen für eine sichere, positive Dichtung
  • Verpackungsmaterialien im medizinischen Stil
  • RZB-Wert 1.400 (RZB-Angaben beziehen sich auf die in g-Kraft gemessene relative Zentrifugalkraft für Materialien mit einem spezifischen Gewicht von 1,0, die in einem geeigneten Rotor mit angemessenem Polster und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Röhrchen, die mit organischen Lösungsmitteln bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, können niedrigere RZB-Werte haben.)
  • Die Abmessungen und Volumina der Röhrchen sind ungefähre Angaben
  • AD: 12 mm
  • Graduierungen: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Anwendungen für die Durchflusszytometrie
Polystyrol
Steril, pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
35 μm
Durchsichtig
Zell Strainer blauer Schnappverschluss mit zwei Positionen
Teströhrchen
Corning FACS System
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33624289 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2025 Catalog Number352235
Chargennummer00225164 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2025 Catalog Number352235
Chargennummer00125130 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2025 Catalog Number352235
Chargennummer33624288 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/06/2025 Catalog Number352235
Chargennummer32424100 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number352235
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Rundboden-Teströhrchen aus Polystyrol mit Schnappverschluss und Zellsieb, 5 ml > Maschengröße: 35 μm