Learn More
Merck Amicon™-Rührzellen
Amicon Rührzellen konzentrierte Proben; schnell, aber sanft; indem sie magnetisches Rühren verwenden, um die Konzentrationspolarisation und die durch Scherspannungen verursachte Denaturierung zu minimieren.
Marke:  Merck UFSC40001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15573333
  • 3325.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Druckbegrenzung. Rührzelle nicht über 5,2 bar (75 psi) betreiben.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Amicon Rührzellmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makrosolutkonzentration.Bietet eine schnelle Konzentration oder Salzentfernung mit anschließender Konzentration in derselben Einheit.
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ultracel™, Biomax™ und Durapore™ Membranscheiben für den Einsatz in Rührzellen
Amicon™ Rührzelle 400 ml
400 mL
Amicon Rührzelle 400 ml
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
Ultrafiltrationsgeräte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Amicon™-Rührzellen > 400mL