Learn More
Falcon™ Zellsiebe
BIOPHARMA
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Falcon™ Zellsiebe sind einfach zu handhaben und eignen sich hervorragend für Stammzellen und Primärzellen.
Marke:  Falcon™ 352350
84.47 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10788201
  • 97.44 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Ein robustes Nylonnetz mit mikrometergenauen Porengrößen von 40, 70 oder 100 μm gewährleistet optimales Verhalten bei einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Gleichmäßig angeordnete Poren führen zu einheitlichen und zuverlässigen Ergebnissen.
  • Einzeln verpackt, problemlos entnehmbar
  • Lange Lippe am Sieb ermöglicht eine aseptische Handhabung mit Pinzette
  • Der farbcodierte, mit Streifen versehene Rahmen aus Polypropylen ermöglicht eine problemlose Unterscheidung und Handhabung
  • Passen perfekt in konische 50 ml-Falcon-Röhrchen
  • Für den Einmalgebrauch vorgesehen, anwenderfreundlich, kostengünstig; die Unversehrtheit der Probe bleibt erhalten
  • Durch Gammastrahlen sterilisiert, nicht zytotoxisch
Anwendung
  • Schnellere, einfachere Alternative zu Gaze-Filtern
  • Optimal zur Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie wie beispielsweise: 
    • Einzelzellensuspensionen aus Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Mandeln und Lymphknoten
    • Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen 
  • Probenvorbereitung für Primärzellkulturen sowie Immunogenen  
  • Vorbereitung von Gefriervorräten 
  • Filtern von agglutinierenden Proteinen, die in Inaktivierungsseren entstehen
Bestellinformation
Einzeln in Verpackungen in medizinischer Qualität abgepackt und gammabestrahlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Weiß
Verlängerte Lippe an Filter, Polypropylen-Rahmen mit Lasche
Zellenfilter
Konische Falcon Röhrchen, 50 ml
Ja
Für schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe
Polypropylen
Steril
70 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer270162 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/07/2025 Catalog Number352350
Chargennummer267962 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/06/2025 Catalog Number352350
Chargennummer265272 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number352350
Chargennummer263588 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number352350
Chargennummer255978 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number352350
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Tage
    58
    Stunden
    18
    Minuten
    32
    Sekunden
    4
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.
    Aktionscode: 24117
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    51
    Stunden
    18
    Minuten
    32
    Sekunden
    4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellsiebe > 70 μm