Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
338.00 CHF - 954.00 CHF
Spezifikation
Material Glas
Produkttyp Dounce-Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Fassungsvermögen Abstand (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Abstand (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13495469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
885300-0002
0,06 oz., 2 ml 0.0005 bis 0.0025 in. 2,3 in.
521.04 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11893133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
885300-0100
100 ml (3.3 oz.) 0.0005 bis 0.0055 in. 9,1 in.
954.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10145564
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
885300-0015
0,5 oz., 15 ml 0.001 bis 0.003 in. 6.1 in.
384.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-12-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10749155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
885300-0007
0,23 oz., 7 ml 0.0008 bis 0.0022 in. 4.9 in.
346.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11868512
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885300-0040
40 ml (1.35 oz.) 0.001 bis 0.003 in. 8.4 in.
444.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10506645
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885300-0000
0,01 oz., 0,5 ml 0.0005 bis 0.0025 in. 1.4 Zoll
421.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13406419
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885300-0001
1 ml (0.03 oz.) 0.0005 bis 0.0025 in. 3,4 in.
338.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Dounce-Gewebemühle
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer