Learn More
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
Marke:  DWK Life Sciences 357544
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11511305
  • 774.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
  • Die Probe bedeckt das kugelförmige Ende des Stößels, sodass eine Erwärmung durch Reduzierung der Reibung gegen den Mörser verhindert wird
  • Der Mörser verfügt über ein großes Reservoir und einen Schüttrand
  • Wird mit einem “lockeren” und einem “stramm sitzenden” Stößel geliefert
  • Die Komponenten bestehen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Bestellinformation
  • Geschlossene Stößelhöhe: 0.0020 ±0.001 in. (0.05 ±0.025 mm)
  • Offene Stößelhöhe: 0.114 ±0.001 in. (0.114 ±0.025 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 oz.
Borosilikatglas
Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen
210 mm
94 mm
22 mm
15 ml
Dounce-Gewebeschleifer
8.26 in.
3.7 in.
0.86 Zoll
0,5 oz., 15 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer > Gehäuse 15mL