Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfiziert
Marke: Invitrogen™ 11668019
1222.72 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Lipofectamine™ 2000 ist ein vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfektiert. Forscher verwenden Lipofectamine™ 2000 Reagenz für siRNA- und shRNA-basierte Gen-Knockdown Experimente sowie für Untersuchungen der Genexpression. Lipofectamine 2000 Transfektionsreagenz ist unser bestes Transfektionsreagenz von Life Technologies für die Co-Transfektion von siRNA- und Plasmid-DNA.
- Außergewöhnlich hohe Transfektionseffizienz in einem breiten Spektrum an Zelllinien und höchster Grad der Expression rekombinanter Proteine
- Hervorragende Leistung für die Kotransfektion von siRNA- und Plasmid-DNA
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei Vorhandensein von Serum: macht den Austausch von Medien nach der Transfektion unnötig
- Zuverlässige Leistung für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Die beste Wahl für die Schaffung stabiler Zelllinien
Bestellinformation
Nachhaltige Verpackung. Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.
Spezifikation
Enthält ein Fläschchen (1,5 ml) Lipofectamine™ 2000 Reagenz Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nachhaltige Verpackung | |
Lipofectamine™ | |
1,5 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) | |
Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
Tage
22Stunden
3Minuten
26Sekunden
53 -
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Tage
8Stunden
3Minuten
26Sekunden
53Neues Angebot Jetzt sparen