Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagenz
Vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfiziert
510.00 CHF - 15740.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10696153
![]() |
Invitrogen™
11668019 |
1,5 ml |
1834.00 CHF
1.50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10600714
![]() |
Invitrogen™
11668500 |
15 ml |
15740.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10696343
![]() |
Invitrogen™
11668027 |
0,75 mL |
1108.00 CHF
750 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12313563
![]() |
Invitrogen™
11668030 |
0,3 ml |
510.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lipofectamine™ 2000 ist ein vielseitiges Transfektionsreagenz, das nachweislich eine Vielzahl adhärenter Zelllinien sowie Zelllinien in Suspension transfektiert. Forscher verwenden Lipofectamine™ 2000 Reagenz für siRNA- und shRNA-basierte Gen-Knockdown Experimente sowie für Untersuchungen der Genexpression. Lipofectamine 2000 Transfektionsreagenz ist unser bestes Transfektionsreagenz von Life Technologies für die Co-Transfektion von siRNA- und Plasmid-DNA.
- Außergewöhnlich hohe Transfektionseffizienz in einem breiten Spektrum an Zelllinien und höchster Grad der Expression rekombinanter Proteine
- Hervorragende Leistung für die Kotransfektion von siRNA- und Plasmid-DNA
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei Vorhandensein von Serum: macht den Austausch von Medien nach der Transfektion unnötig
- Zuverlässige Leistung für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Die beste Wahl für die Schaffung stabiler Zelllinien
Bestellinformation
Nachhaltige Verpackung. Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis.