Learn More
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagenz
Mit diesem äußerst effizienten, anwenderfreundlichen, nicht immunogenen Transfektionsreagenz lassen sich DNA-Plasmide und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen abgeben.
Marke:  Thermo Scientific™ R0531
374.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
374.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15325016
  • 434.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TurboFect in vitro Transfektionsreagenz von Thermo Scientific™ ist ein hocheffizientes, anwenderfreundliches, nicht immunogenes Transfektionsreagenz zur Abgabe von DNA-Plasmiden und Expressionsvektoren in eukaryotische Zellen.
Das Polymer bildet kompakte, stabile und positiv geladene Komplexe mit DNA. Diese Komplexe schützen die DNA vor Abbau und erleichtern einen Gentransfer in vivo. Das Reagenz verursacht keine nachweisbare Entzündungsreaktion und ist für eine DNA-Verabreichung über verschiedene Wege geeignet, einschließlich intravenös, intraperitoneal, intratumoral, Injektion usw.
  • Keine nachweisbare Entzündungsreaktion
  • Genverabreichung über mehrere Verabreichungswege
  • Reproduzierbare Ergebnisse
  • Funktionell getestet bei Mäusen und Ratten
Empfohlen für:
DNA-Transfektion
siRNA-DNA-Cotransfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transfektionsreagenz
Chemisch definiert
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
TurboFect
1 ml
Primary Cell, Endothelial Cell, Epithelial Cell, Myeloma Cell, Cell Lines
Chemische Transfektion
Transfektion
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2823234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0531
Chargennummer2823235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0531
Chargennummer2857910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0531
Chargennummer2894456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0531
Chargennummer2894457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0531
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagenz > 1 ml