Learn More
Invitrogen™ Countess™ Zellzählungs-Kammerobjektträger
Entwickelt für die Verwendung mit Countess Automatischer Zellzähler
Marke:  Invitrogen™ C10314
7656.00 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12167220
  • 9670.00 CHF / 2500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Objektträger und20 x 1 ml-Fläschchen mit Trypanblau (0.4 %)
Beschreibung
Beschreibung
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Verfügt über zwei getrennte, geschlossene Kammern (75 × 25 × 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm), mit denen eine Probe doppelt oder zwei verschiedene Proben gezählt werden können
  • Die Zellzählung erfolgt zentral in der Zählkammer
  • Probenladevolumen: 10 μl
Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Countess Kammer-Objektträger
Countess™ automatischer Zellzähler
2 Chambers/Slide
75 x 25 x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm
2500 Objektträger
Countess
10 μL/Chamber
100 μm (Chamber)
Inhalt: 50 Kartons mit 50 Countess™ Cell Counting Chamber Slides (2.500 Objektträger insgesamt) und 1 Flasche mit 100 ml Färbemittel (Trypanblau). Jeder Objektträger enthält zwei Zellzählkammern. 75 mm x 25mm x 1,8 mm; Kammertiefe = 100 μm. Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Countess™ Zellzählungs-Kammerobjektträger > Menge: 2500 Objektträger