Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Referenzelektroden
Elektrodenkabel zum Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes beliebige Messgerät.
Marke: Mettler Toledo™ 30281923
82.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
2 mm-Bananenstecker | |
Mettler Toledo Referenzelektroden | |
4 ft. |
InLab Kabel S7-2 mm 1,2 m | |
Anschluss von Mettler Toledo Referenzelektroden an jedes Messgerät | |
1.2 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: Für Referenzelektroden > Steckverbinder: 2 mm Banane; Länge: 1.2 m (4 ft.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur