Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Marke: Thermo Scientific™ 26099-3960
720.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-1MS GC-Säule die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Engineered for Superior Performance:
- Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
- Equivalent to USP G2
- Exceptionally low bleed
Applications:
- Hydrocarbons
- Polychlorinated biphenyls (PCBs)
- Drugs of abuse
- Gasoline range organics (GROs)
- Refinery gases
- Essential oils
- Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
- Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult to analyze compounds.
Recommended For:
- Hydrocarbons
- GROs
- Drugs of abuse
- PCBs
Alternative Uses:
- Chlorinated aromatics
- Organochlorine pesticides
- Organophosphorous pesticides
- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Paraffins
- Polywax
- Pyrethroids
- Semivolatiles
- Xylenes
Similar To:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Spezifikation
330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen | |
0.53 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides | |
30 m |
0.53 mm | |
TraceGOLD | |
G2 | |
3 μm | |
Nichtpolar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.