Learn More
Gibco™ Trypanblaue Lösung, 0,4 %
Gewöhnlich verwendet als Zellfarbstoff für die Bewertung der Zellviabilität mit dem Färbe-Ausschlusstest
Marke: Gibco™ 15250061
40.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchgeführt während der Zellenzählung in einer Zählkammer während der routinemäßigen Subkultivierung, kann aber auch jederzeit ausgeführt werden, wenn die Zellviabilität schnell und präzise ermittelt werden muss.
- Der Farbstoffausschlusstest basiert auf dem Konzept, dass lebensfähige Zellen nicht-membranpermeable Farbstoffe (wie Trypanblau) nicht aufnehmen, tote Zellen aber diesen Farbstoff aufnehmen.
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
Säugetierzellen | |
Kolorimetrisch | |
Trypanblau | |
Zellzählung | |
Raumtemperatur |
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
0,004 | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- TRYPAN BLUE STAIN
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hyd
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30