Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Science-Serie
Geeignet für komplexe Anwendungsbereiche wie nichtwässrige oder verschmutzte Proben.
443.00 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma Bewegliche Glasmanschette
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 12
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Art der Fülllösung 3mol KCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10522225
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51343070
S7
443.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11364213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344072
Mehrpolig
779.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
InLab™Science (pH)
  • Mehrzweck-2-in-1-Ausführung (pH, Referenz)
  • Bewegliches Glasdiaphragma
  • ARGENTHAL™-Referenzsystem mit Ag+-Ionenfalle
  • Spezielles Membranglas A41 für Temperaturen bis 100 °C
InLab Science Pro
  • Mehrzweck-3-in-1-Ausführung (pH, Referenz, Temperatur)
  • Bewegliches Glasdiaphragma
  • ARGENTHAL-Referenzsystem mit Ag+-Ionenfalle
  • Spezielles Membranglas A41, für Temperaturen bis 100 °C
  • Brückenelektrolytkammer
  • Integrierter Temperaturfühler NTC 30 kΩ
  • Spezielle Schaftlänge 170 mm
Spezifikation
Spezifikation
Bewegliche Glasmanschette
0 bis 12
3mol KCl
A41 Glas
0 °C bis 100 °C
12 mm
Glas
0 °C bis 100 °C
ARGENTHAL mit Ag+-Falle
32 bis 212 °F
0,47 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Science-Serie