Learn More
Cytiva HyClone™ Natriumhydrogencarbonat
Marke:  Cytiva SH30033.01
Artikelnummer. 10001472
  • 21.10 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 Richtlinien
Mit 75.0 g/Natriumhydrogencarbonat;
0,1 μm steril gefiltert
7,9 bis 9,4
15 bis 3 °C
75 g/l
=1,0 EU/ml
100 ml
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Natriumhydrogencarbonat > 100 ml