Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung
Puffer für Zellkulturanwendungen mit PBS in der Lösung
Marke: Cytiva SH30028.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Descrizione
- Format: Flüssigkeit
Specifica
Hergestellt in nach cGMP- und ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen | |
HyClone Dulbeccos Phosphat-gepufferte Salzlösungen (DPBS) Ohne Kalzium, Magnesium, Phenolrot | |
Flüssig | |
Steril | |
Ohne | |
≤ 0,025 EU/ml | |
276 ±10 mOsm/kg H2O | |
500 ml |
15 bis 30 °C | |
1 X | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
0,1 μm steril gefiltert | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
Dient als Spül-, Transport- oder Verdünnungsflüssigkeit und erhält die Zelltonizität und Lebensfähigkeit für einen begrenzten Zeitraum | |
7 bis 7,6 | |
RUO |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung > 1X; Ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot; 500 ml
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto