Learn More
Invitrogen™ Humanes Bcl-10, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0056
Beschreibung
BCL-10 Synthetisches Peptid, PEP-0056, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem BCL-10 überein. PEP-0056 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-19931 verwendet werden.
Spezifikation
8915 | |
gereinigt | |
Bcl-10, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O95999 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
BCL10 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |