Learn More
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
Marke: Grant Instruments™ J2-SE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Grant Ungerührten Wasserbädern
- Fasst bis 105 Röhrchen, je nach Größe
- Doppelt geschlitzte Tabletts halten die Röhrchen sicher in Position und verhindern ein Umkippen
Spezifikation
105 Röhrchen mit 0,5 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad > Fassungsvermögen: 105 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur