Learn More
Grant Instruments™ T-clamp Grant Optima stainless steel allows indepe
Mit der Grant T-Clamp kann ein Grant Heizthermostat an praktisch jedem senkrechten Behälter angebracht werden.
Marke: Grant Instruments™ T-CLAMP
Beschreibung
Mit der Grant T-Clamp kann ein Grant Heizthermostat an praktisch jedem senkrechten Behälter angebracht werden.
Die beheizten Grant Heizthermostate eignen sich für Grant Behälter aus Edelstahl und Kunststoff. Mit einer Klemme (T-Klemme) können diese Geräte auch an praktisch jeden Behälter mit senkrechten Wänden mit einer Wandstärke von maximal 35 mm bei rechteckigen Behältern und 30 mm bei kreisförmigen Behältern (300 mm Durchmesser) und mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Litern befestigt werden. Die erreichbaren Mindest- und Höchsttemperaturen hängen von der Behälterisolierung ab, und die Mindestbetriebstemperatur hängt vom Zubehörkühlgerät ab.
Spezifikation
50 L | |
Ermöglicht die Befestigung von Heizthermostaten an praktisch jedem Behälter mit vertikalen Seiten und maximaler Wand |