Learn More
Invitrogen™ Humanes Bcl-2, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0187
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bcl-2 synthetisches Peptid, PEP-0187, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Bcl-2 überein. PEP-0187 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20068 verwendet werden.
Spezifikation
596 | |
gereinigt | |
Bcl-2, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P10415 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
BCL2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes Bcl-2, synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur