Learn More
Invitrogen™ Humanes BCAR3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1467
Beschreibung
BCAR3 Synthetisches Peptid, PEP-1467, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem BCAR3 überein. PEP-1467 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34425 verwendet werden.
Spezifikation
8412 | |
gereinigt | |
Human BCAR3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O75815 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
BCAR3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |