Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5100
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
Marke:  Abeba™ 5100/38
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15611818
  • 73.95 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattes Leder, weiß
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Oberschicht aus Leder
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Mikrofaser
38
Gummi
Weiß
Leder
Rutschfest
5100
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 5100 > Größe:38