Learn More
Produktcode | Marke | Dimensions (Dia. x H) | Wellanzahl | Lüftung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (Dia. x H) | Wellanzahl | Lüftung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11861583
|
Corning™
BP93B-16 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Steril | N/A | ||||||
12374079
|
Corning™
BI93D-01 |
90 x 15 mm | 2 | 3 | Steril | N/A | ||||||
11812532
|
Corning™
BP53-01 |
60 x 15 mm | 1 | 6 | Unsteril | N/A | ||||||
11768573
|
Corning™
BP53-02 |
60 x 15 mm | 1 | 6 | Steril | N/A | ||||||
11831553
|
Corning™
BP93B-15 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Steril | N/A | ||||||
12364069
![]() ![]() |
Corning™
BB64-01 |
65 x 14.5 mm | 1 | 6 | Steril |
265.68 CHF
720 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12397487
|
Corning™
SB93-03 |
90 x 15 mm | 1 | 3 | Steril | N/A | ||||||
11798563
![]() |
Corning™
BP124-04 |
120.5 x 15.8 mm | 1 | 4 | Steril oder aseptisch |
259.00 CHF
252 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11728573
![]() ![]() |
Corning™
BP63-10 |
65 x 14.5 mm | 1 | 3 | Steril |
201.26 CHF
720 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15488784
![]() |
Corning™
BP93B-102 |
90 x 14.2 mm | 1 | 4 | Steril |
218.00 CHF
825 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15498784
![]() |
Corning™
BP93D-102 |
90 x 14.2 mm | 1 | 3 | Steril |
119.87 CHF
825 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15446254
|
Corning™
BP53-03 |
55 x 14.2 mm | 1 | 6 | Steril |
474.00 CHF
1620 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen