Learn More
Corning™ Petrischalen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke:  Corning™ BP63-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728573
  • 201.26 CHF / 720 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
  • Kristall-Polystyrol
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • Leicht zu öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kontaktschale
Polystyrol
Steril
3
65 mm
Kariert
Rund
Für die Oberflächenansicht optimiert
14,5 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer883156 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/08/2024 Catalog NumberBP63-10
Chargennummer868310 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2024 Catalog NumberBP63-10
Chargennummer863543 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/09/2023 Catalog NumberBP63-10
Chargennummer854233 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2023 Catalog NumberBP63-10
Chargennummer835036 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/03/2023 Catalog NumberBP63-10
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > Kontaktschale, 65 x 15 mm