Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke: Corning™ BP93D-102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
Mattierter Bereich, Doppelbeutel; Etiketten zur Rückverfolgbarkeit | |
3 | |
100 mm |
Rund | |
Für Automatisierung optimiert | |
825 Stck./Karton | |
14,2 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
917403 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | BP93D-102 |
898833 | Konformitätsbescheinigung | 31/10/2024 | BP93D-102 |
844388 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2024 | BP93D-102 |
844073 | Konformitätsbescheinigung | 22/08/2023 | BP93D-102 |
830487 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2022 | BP93D-102 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > Mattierte, leicht offene Manschetten, doppelt eingepackte Rückverfolgbarkeitsetiketten, 100 x 15 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur