Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke: Corning™ BP53-03
203.77 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
6 | |
55 mm |
Rund | |
Für Automatisierung optimiert | |
14,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > 55 x 15 mm, steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur