Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke:  Corning™ BI93D-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12374079
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
  • Kristall-Polystyrol
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • Leicht zu öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Rund
2
3
90 mm
Polystyrol
Steril
Doppelt verpackt
15 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > Two compartments; Three vents; Aseptic; Double bagged; Petri dish style: 100 x 15mm