Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke: Corning™ BP93B-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rund | |
1 | |
3 | |
90 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
Im Doppelbeutel, mit Rückverfolgbarkeitsetikett | |
15 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > One compartment; Three vents; Aseptic; Double bagged w/traceability label; 90 x 15mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur