Learn More
Corning™ Petrischalen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke: Corning™ BP124-04
128.26 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
- Kristall-Polystyrol
- Optimale Planheit
- Hergestellt in der Klasse 100
- Leicht zu öffnen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quadratisch | |
1 | |
4 | |
15,8 mm |
Polystyrol | |
Steril oder aseptisch | |
Normal | |
120.5 x 15.8 mm | |
120.5 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
925696 | Konformitätsbescheinigung | 15/05/2025 | BP124-04 |
924549 | Konformitätsbescheinigung | 05/05/2025 | BP124-04 |
923314 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | BP124-04 |
922721 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | BP124-04 |
921261 | Konformitätsbescheinigung | 10/03/2025 | BP124-04 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30