Learn More
Corning™ Petrischalen
GREENER_CHOICE
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Marke:  Corning™ BP93B-102
118.66 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15488784
  • 218.00 CHF / 825 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
  • Kristall-Polystyrol
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • Leicht zu öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Petrischale
Polystyrol
Steril
Doppelbeutel; Etiketten zur Rückverfolgbarkeit
14,2 mm
Einwegprodukt
Rund
Für Automatisierung optimiert
4
100 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer788149 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberBP93B-102
Chargennummer788147 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberBP93B-102
Chargennummer780738 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberBP93B-102
Chargennummer780737 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberBP93B-102
Chargennummer774465 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberBP93B-102
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Petrischalen > 100 x 15 mm, für Automatisierung optimiert