Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05 %), Phenolrot
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke: Gibco™ 25300062
139.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird Trypsin weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
- Dokumentierte Rückverfolgbarkeit
- cGMP-Fertigung an zwei Standorten
- Qualitätstest
- Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
- Die Rohstoffe werden mit Elektronenbestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie mehreren Aktivitätsassays, Asche- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.
- Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
1X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Sterile-filtered | |
270 bis 310 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Nasseis | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Phenolrot, EDTA | |
7,1 bis 8 | |
500 mL | |
Tierischen Ursprungs |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2669339 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 25300054,25300062 |
2578232 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 25300054,25300062 |
2579340 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 25300054,25300062 |
2578319 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 25300054,25300062 |
2666532 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 25300054,25300062 |