Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
Marke:  Gibco™ A5670701
719.78 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
739.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17974731
  • 1066.00 CHF / 500 Milliliter
Zellbiologie Promotion
Aktionscode 24071 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <10 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
  • ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
  • Triple-filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Store at ≤-10°C.
Fötal
Gefroren
Fetal Bovine Serum
Steril gefiltert
Premium
≤10 EU/mL
No
Premium
No
Rind/Bovine
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)
Flasche
500 mL
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Up to 60 quality tests including 9CFR virus testing, endotoxin, and performance
Weniger Verschwendung
≤25 mg/dl
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU2810750RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA5670701
ChargennummerU2819199RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA5670701
ChargennummerU2842585RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA5670701
ChargennummerU2877734P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA5670701
ChargennummerU2962144R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA5670701
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum (FBS), Premium > Quantity: 500 mL, Format: Bottle, Gamma Irradiated: No, Heat Inactivated: No
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.