Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Sie die Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30713.01
Artikelnummer. 17825716
  • 692.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
5 L, each
Zeile 1.Luer-Lock-Anschluss für Einsatz, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Zeile 2.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
37,6cm x 33,3cm (14,8 in. x 13,1 in.)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 Zoll)
Labtainer™
CX5-14
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 5L with 3 Ports, Luer Lock, 2D BPC > Größe: 5 l