Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,5 %), ohne Phenolrot
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke: Gibco™ 15400054
82.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufgrund ihrer stark proteinspaltenden Wirkung wird Trypsin-Lösung weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Trypsinkonzentrate können unter aseptischen Bedingungen mit einer ausgeglichenen Salzlösung ohne Calcium und Magnesium auf eine einfache Konzentration verdünnt werden. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
- Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
- Vor der Herstellung werden die Rohstoffe mit Elektronenbestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie mehreren Aktivitätsassays und Asche- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen.
- Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
10x | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
EDTA | |
300 bis 345 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Nasseis | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot | |
7,1 bis 8,0 | |
100 mL | |
Tierischen Ursprungs |
Sicherheit und Handhabung
- TRYPSIN-EDTA 10X
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trypsin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.