Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly Mastermix mit hoher Genauigkeit
GeneArt Gibson Assembly HiFi Mastermix ermöglicht das Zusammensetzen und die Klonierung von DNA mithilfe einer Technik, mit der sich mehrere überlappende DNA-Fragmente in einer einzigen isothermalen Reaktion über eine Dauer von 15–60 Minuten nathlos miteinander verbinden lassen.
Marke:  Invitrogen™ A46629
1601.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1681.70 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16515241
  • 2510.00 CHF / 200 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Seamless Cloning
Positivkontrolle
200 Reaktionen
GENEART™
200 Reactions
DNA-Assemblierung
Enthält Mastermix, Positivkontrolle und Wasser und eignet sich für die Verwendung Ihrer eigenen kompetenten Zellen.
Nahtlose Klonierung und Gen-Assemblierung
Bis zu 6 Fragmente
HiFi-Master-Mix
Dry Ice
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46629
Chargennummer2791788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46629
Chargennummer2815577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46629
Chargennummer2814714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46629
Chargennummer2808088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA46629
Name des Produkts
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly Mastermix mit hoher Genauigkeit > 200 Reaktionen