Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Alexa Fluor™ 350 conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, Alexa Fluor™ 350 Konjugat
Marke: Molecular Probes™ A11236
384.56 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unser Alexa Fluor 350 Konjugat des Biotin-Bindungsproteins NeutrAvidin – eine Form von Avidin, aus der die Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde – kann den Hintergrund durch unspezifische Bindung erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung der Avidin erhält die spezifische Bindung. Dieses helle, blau fluoreszierende Reagenz (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼346/442 nm) eignet sich ideal zur Erkennung biotinylierter Ziele in Fluoreszenzmikroskopie- und Durchflusszytometrie-Anwendungen.
Spezifikation
Alexa Fluor 350 | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Alexa Fluor™, NeutrAvidin™ |
1 mg | |
Raumtemperatur | |
Alexa Fluor Farbstoffe |