Learn More
Thermo Scientific™ pUC19 DNA
Optimieren Sie die Klonierung mit dieser doppelsträngigen, geschlossen zirkulären Plasmid-DNA, mit hoher Kopienzahl und 2.686 bp mit einer relativen Molekülmasse von 1,74 x 106 Da, die aus E. coli isoliert wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ SD0061
107.92 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
107.92 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10369109
  • 155.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pUC18- und pUC19-Vektoren sind kleine E. coli-Plasmide mit hoher Kopienanzahl und 2.686 bp Länge. Sie sind identisch, mit dem Unterschied, dass sie mehrere Klonierungsstellen (MCS) enthalten, die in entgegengesetzten Ausrichtungen angeordnet sind.
Besondere Eigenschaften
  • Chromatographisch aufgereinigt mit patentierter Technologie des Herstellers
  • Über 90 % in der superhelikalen Form
  • Isoliert aus E. coli (dam+, dcm+)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Restriktionsenzym/MCS
DNA
Klonierung
50 μg
0,5 μg/μl
DNA
DNA
pUC19
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2813501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSD0061
Chargennummer2876151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSD0061
Chargennummer2876173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSD0061
Chargennummer2908652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSD0061
Chargennummer2921044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSD0061
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pUC19 DNA > 50 μg