Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird als Standard für die Kalibrierung von Grundmetall-Thermoelementen verwendet. Es wird auch in der Glasindustrie für Ofenauskleidungen und komplexe Fabrikation verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041811.GH
8914.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11374767
  • 9150.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Rhodium foil
Pt:Rh; 80:20 wt%
Insoluble in water.
Rörchen
100 x 100 mm
MFCD00198186
99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN09E036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number041811.GH,041811.FI
ChargennummerT29C009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041811.GH,041811.FI,041811.FF
ChargennummerU22D024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041811.GH,041811.FI,041811.FF
ChargennummerU14A074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041811.GH,041811.FI,041811.FF
ChargennummerA30Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041811.GH,041811.FI,041811.FF
Name des Produkts
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 100 x 100 mm