Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke: Axygen™ PCR-02CP-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Pyrogenfrei
- Nicht steril
- Aus Polypropylen
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
125/Packung | |
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten | |
Polypropylen | |
Streifen |
Durchsichtig | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Kuppelform | |
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen > Kuppelform
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur