Learn More
Thermo Scientific™ Flat Caps for UTW PCR Plates, strips of 8, optical clear
Mit diesen flachen Deckelstreifen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Piko™ 24-Well-Platten im Piko Thermocycler und PikoReal Echtzeit-PCR-System minimieren Sie Dampfverluste.
Marke: Thermo Scientific™ TCS1080
53.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
54.28 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Alle unsere Dichtungsprodukte sind so konzipiert, dass sie ultimativen Schutz bieten und gleichzeitig einfach zu bedienen sind. Die Thermo Scientific qPCR-Dichtungsoptionen sind optisch klar, um eine maximale und konsistente Signalübertragung zu gewährleisten, was für genaue qPCR-Ergebnisse entscheidend ist.
Diese flachen Deckelstreifen gewährleisten eine extrem dichte Abdichtung in UTW-PCR-Platten (ultradünnwandig). Sie sind die ideale Wahl für Reaktionen mit geringem Volumen, bei denen es wichtig ist, den Dampfverlust zu minimieren. Darüber hinaus bieten unsere optisch klaren flachen Verschlusskappen eine hervorragende Übertragung für alle Fluoreszenznachweisanwendungen, wie z. B. qPCR.
Überblick
- 8er-Deckelstreifen
- Optisch klar für den Fluoreszenznachweis
- Feste Versiegelung von Proben mit geringem Volumen und konsistente Quantifizierungsergebnisse
- Ideal zum Versiegeln von Piko UTW PCR-Platten mit 24 Wells
Spezifikation
klar | |
8 | |
Streifen mit 8 optischen Kappen | |
Piko | |
96-Well-Platte |
Polypropylen | |
120 Strips | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13