Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest EcoRI
Das Restriktionsenzym FastDigest EcoRI erkennt G^AATTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer.
Marke: Thermo Scientific™ FD0274
43.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
44.46 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit EcoRI, 0,7 % Agarose, 5 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Sämtliche FastDigest-Enzyme sind in den universell verwendbaren FastDigest und FastDigest Green Puffern zu 100 % aktiv und können DNA innerhalb von 5 – 15 min verdauen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung beliebiger Kombinationen von Restriktionsenzymen in einem Reaktionsgefäß und macht nachfolgende Aufschlüsse überflüssig. Hinzu kommt der Vorteil, dass sich das Reaktionsgemisch mithilfe des Fast Digest Green Puffers direkt auf ein Gel auftragen lässt. Mit den FastDigest Enzymen lassen sich plasmidische, genomische und virale DNA sowie PCR-Produkte verdauen, ohne dass es bei längeren Inkubationszeiten zu Star-Aktivität kommt.
5'...G▵A A T T C...3'
3'...C T T A A▵G...5'
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im neuen Green Universal-Verdaupuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit allen Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direkte Beladung der Reaktionsgemische auf Gele
Enthält:
Zwei Versionen des universellen FastDigest Puffers werden mit jedem Enzym geliefert: 10x FastDigest Puffer und 10x FastDigest Green-Puffer. Sämtliche FastDigest Enzyme sind in beiden Puffern zu 100 % aktiv. Die in üblichen Folgeanwendungen wie Ligation, Blunting und Dephosphorylierung verwendeten Enzyme sind ebenfalls in beiden Puffern zu 100 % aktiv.
Empfohlen für:
Schnelle Klonanalyse; schnelle Präparation von DNA für die Klonierung; Verdau von PCR-Produkten; schnelle RFLP-Genotypisierung; Verdau schwer spaltbarer DNA
Spezifikation
• FastDigest EcoRI (800 μL) • 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL) Store at –20°C. |
|
EcoR I | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym | |
FastDigest | |
80°C |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer | |
37°C | |
800 μl | |
Herkömmliches Klonen | |
5' protruding ends |