Learn More
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zellen. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ HP Vorgepackte Säulen sind mit Ni Sepharose™ High Performance vorgepackt und bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Marke:  Cytiva 17-5248-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773209
  • 985.00 CHF / 25 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ High Performance Medium
  • Vernachlässigbares Ausbluten von Nickelionen
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • 1 und 5 ml-Säulen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Kann manuell mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: 5 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
16 mm
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
3 bis 12
4°bis 30 °C
5 x 5 ml
0,6 in.
HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen > Fließgeschwindigkeit: 5 ml/min; Bettabmessungen: 16 x 25 mm; 5 x 5 ml