Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SacI
Das Restriktionsenzym FastDigest SacI erkennt GAGCT^C-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: Eco53kI, EcoICRI, Psp124BI, SstI)
Marke: Thermo Scientific™ FD1133
32.49 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
44.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Merkmale
- 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
- 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
- Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
- Direktes Auftragen auf Gele möglich
- Keine Star-Aktivität
- 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
Anwendungen
- Molekulare Klonierung
- Kartierung von Restriktionsstellen
- Genotypisierung
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
- SNP-Analyse
Hinweis
FastDigest Green Buffer bietet dieselbe hohe Leistung beim DNA-Verdau und bei Folgeanwendungen wie der farblose FastDigest-Puffer. Für Anwendungen, die eine Produktanalyse durch Fluoreszenzanregung erfordern (z. B. Konzentrationsmessungen in UV-Licht), wird der farblose FastDigest-Puffer empfohlen.
Angaben zur Methylierungssensitivität finden Sie in den Produktspezifikationen.
Spezifikation
• FastDigest SacI (100 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
|
SacI | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym | |
FastDigest | |
65°C |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer | |
37°C | |
100 μl | |
Herkömmliches Klonen | |
3' protruding ends |