Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NcoI
Das Restriktionsenzym FastDigest NcoI erkennt C^CATGG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: Bsp19I).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0574
161.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21978" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10560841
  • 176.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit NcoI, 0,7 % Agarose, 4 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Sämtliche FastDigest-Enzyme sind in den universell verwendbaren FastDigest und FastDigest Green Puffern zu 100 % aktiv und können DNA innerhalb von 5 – 15 min verdauen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung beliebiger Kombinationen von Restriktionsenzymen in einem Reaktionsgefäß und macht nachfolgende Aufschlüsse überflüssig. Hinzu kommt der Vorteil, dass sich das Reaktionsgemisch mithilfe des Fast Digest Green Puffers direkt auf ein Gel auftragen lässt. Mit den FastDigest Enzymen lassen sich plasmidische, genomische und virale DNA sowie PCR-Produkte verdauen, ohne dass es bei längeren Inkubationszeiten zu Star-Aktivität kommt.
5'...C▵C A T G G...3'
3'...G G T A C▵C...5'
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im neuen Green Universal-Verdaupuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit allen Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direkte Beladung der Reaktionsgemische auf Gele
Enthält:
Zwei Versionen des universellen FastDigest Puffers werden mit jedem Enzym geliefert: 10x FastDigest Puffer und 10x FastDigest Green-Puffer. Sämtliche FastDigest Enzyme sind in beiden Puffern zu 100 % aktiv. Die in üblichen Folgeanwendungen wie Ligation, Blunting und Dephosphorylierung verwendeten Enzyme sind ebenfalls in beiden Puffern zu 100 % aktiv.
Empfohlen für:
Schnelle Klonanalyse; schnelle Präparation von DNA für die Klonierung; Verdau von PCR-Produkten; schnelle RFLP-Genotypisierung; Verdau schwer spaltbarer DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest NcoI (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Nco I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
65°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
100 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends